Learn More
Óxido de plomo(IV), polvo marrón a negro, Puratronic™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346807
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
CAS: 1309-60-0 | O2Pb | 239.20 g/mol
It is employed in manufacture of matches and electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309-60-0
Fórmula molecular O2Pb
Peso molecular (g/mol) 239.20
Número MDL MFCD00011165
Clave InChI YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
Nombre IUPAC dioxoplomo
SMILES O=[Pb]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(IV) oxide
Punto de fusión 290°C (decomposition)
Color Marrón a negro
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.995% (Metals basis)
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in dilute hydrochloric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.19
Olor Odorless
Densidad 9.38 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dióxido de plomo
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .