Learn More
Óxido de titanio plomo lantano y circonio, precursor polimérico, Thermo Scientific™
Dispositivos piezoeléctricos y electro-ópticos
26.60€ - 329.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lead lanthanum zirconium titanium oxide |
---|---|
Nombre de nota | Polymeric precursor |
Color | Marrón |
Forma física | Líquido viscoso |
Número MDL | MFCD02684260 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11449970
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044734.03 |
1 g | N/A | ||||||
11459970
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044734.06 |
5 g | N/A | ||||||
11469970
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044734.14 |
25 g | N/A | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Lead lanthanum zirconium titanium oxide | |
Marrón | |
MFCD02684260 | |
Soluble in hexane, toluene and alcohol |
Polymeric precursor | |
Líquido viscoso | |
UN1993 | |
Moisture sensitive |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H360-H373-H226-H302-H332-H336
May damage fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Flammable liquid and vapor.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P308+P313-P330-P370+P378q-P501c
H226-H302+H332-H336-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
- Lead lanthanum zirconium titanium oxide, polymeric precursor
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .