Learn More
Óxido de molibdeno y plomo, 99 %
Código de producto. p-7080853
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10190-55-3
Fórmula molecular MoO4Pb
Peso molecular (g/mol) 367.146
Número MDL MFCD00016272
Clave InChI XJUNRGGMKUAPAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead molybdate, unii-wgp849k028, lead molybdate vi, lead molybdenum oxide pbmoo4, moo4.pb, $l^ 2-lead 2+ ion molybdate, dioxido dioxo molybdenum; lead 2+, lead ii molybdate trace metals basis
PubChem CID 61490
Nombre IUPAC dioxido(dioxo)molibdeno;plomo(2+)
SMILES [O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Pb+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead molybdenum oxide
Cantidad 25 g
Fórmula lineal PbMoO4
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.13
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Densidad 6.7
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead molybdenum oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .