Learn More
Placa de plomo, 6,35 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
62.65€ - 143.00€
CAS 7439-92-1
Fórmula molecular Pb
Peso molecular (g/mol) 207.20
Número MDL MFCD00134050
Clave InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nombre IUPAC plomo
SMILES [Pb]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11317447
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012603.VA
15 x 15 cm
62.65€
cada uno
11307447
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012603.RF
30 x 30 cm
143.00€
cada uno
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7439-92-1
207.20
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
5352425
plomo
Pb
MFCD00134050
plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
CHEBI:27889
[Pb]
Especificaciones
Lead plate
6.35mm (0.25 in.) thick
(base metálica)
MFCD00134050
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
plomo
5352425
99.9%
≈1.6kg/15x15cm
Gris
7439-92-1
Pb
plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
[Pb]
207.20
CHEBI:27889
Odorless
Placa
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H360-H373-H302-H332
Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en caso de inhalación.
P201-P202-P260-P263-P264b-P270-P281-P308+P313-P501c
H350-H360FD-H362-H372.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-100-4
missing translation for 'rtecsNumber' : OF7525000
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes