Learn More
Varilla de plomo, 6,35 mm de diámetro, 99,999% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
250 mm
50 mm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lead rod |
Color | Gris |
Nombre de nota | 6.35mm (0.25 in.) dia. |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 50 mm |
Porcentaje de pureza | 99.999% |
Olor | Odorless |
Peso | ≈18g/50mm |
Formulario | Varilla, ≈18 g/50mm |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Lead rod
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .