Learn More
Alambre de plomo, 2,0 mm de diámetro, Puratronic™, 99,9985 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11350098
Click to view available options
Cantidad:
50 cm
250 cm
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-92-1
Fórmula molecular Pb
Peso molecular (g/mol) 207.20
Número MDL MFCD00134050
Clave InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nombre IUPAC plomo
SMILES [Pb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead wire
Color Gris
Nombre de nota 2.0mm (0.08 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 250 cm
Porcentaje de pureza 99.9985%
Grado Puratronic™
Olor Odorless
Peso ≈35.6g/m
Formulario Alambre, ≈35,6g/m