Learn More
Agilent BioTek LED Cubes for Imaging Multi-Mode Reader
Para utilizar con lectores multimodo de adquisición de imágenes.
999.00€
Especificaciones
Tipo | Cubo de luz LED |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Imaging Multi-Mode Reader |
Código de producto | Marca | Fuente de luz | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fuente de luz | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16121101
![]() |
Agilent BioTek
1225004 |
YFP LED |
999.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15972842
![]() |
Agilent BioTek
1225005 |
CY5 LED |
999.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15341490
![]() |
Agilent BioTek
1225003 |
RFP LED |
999.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15408722
|
Agilent BioTek
1225002 |
Texas Red LED |
999.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15391480
|
Agilent BioTek
1225001 |
GFP/CFP LED |
999.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16131101
![]() |
Agilent BioTek
1225006 |
CY7 LED |
999.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16141101
![]() |
Agilent BioTek
1225008 |
655 nm LED cube |
999.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16151101
![]() |
Agilent BioTek
1225009 |
390 nm LED cube |
999.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Para utilizar con lectores multimodo de adquisición de imágenes.
Especificaciones
Cubo de luz LED | |
Imaging Multi-Mode Reader |