Learn More
BINDER™ Orificio de acceso izquierdo (de 10 a 30 mm)
Para su uso con: ED 23, ED 56, ED 115, ED 260, ED 400, ED 720
Marca:  BINDER™ 8012-1275
396.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 16494149
  • 436.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Descripción
  • Para usar a la izquierda
  • Incluye enchufe de silicona
  • Para usar con una amplia gama de estufas microbiológicas y cámaras BINDER™
Especificaciones
Especificaciones
Orificio de acceso con tapón de silicona - 10 mm, izquierdo
Acero
Enchufe de silicona
Cámaras BINDER serie ED
Accesorio, orificio de acceso
10 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
BINDER™ Orificio de acceso izquierdo (de 10 a 30 mm) > Diámetro: 10 mm; para utilizar con: ED 23, ED 56, ED 115, ED 260, ED 400, ED 720