Learn More
Fisherbrand™ Toallitas de limpieza de lentes
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
80 x 100 mm
100 x 150 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
paquete de 625
Descripción
- High quality lens cleaning tissues
- Very fine paper
- Non-scratching
Especificaciones
Especificaciones
Dimensiones (L x An) | 80 x 100 mm |
Desechables | Single-use |
Formato | hojas |
Longitud (métrico) | 80 mm |
Material | Very Fine Paper |
Tela | 1-ply |
Anchura (métrico) | 100 mm |