Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sustrato de tetradecapéptido [Leu8] renina, rata
Para aplicaciones de biología molecular y celular
49.53€ - 176.00€
Especificaciones
Color | Blanco a blanquecino |
---|---|
Formulario | Sólido |
Peso molecular | 1789,06 |
Requisitos de almacenamiento | De -30° a -10 °C |
Código de producto | Marca | Cantidad de sustrato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad de sustrato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15427379
|
Thermo Scientific Chemicals
J66131.#0 |
5mg |
176.00€
5 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15437379
|
Thermo Scientific Chemicals
J66131.M¬ |
1 mg | N/A | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Blanco a blanquecino | |
Sólido | |
1789,06 | |
De -30° a -10 °C |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacenar a -20°C