Learn More
Liebherr™ Congelador de laboratorio serie LG
Puede validarse según FD X15-140. Controles electrónicos con alarmas de puerta abierta y de temperatura, y registro de alarmas.
Especificaciones
Descripción | Congelador ventilado de laboratorio |
---|---|
Certificaciones/conformidad | CE, ISO 14001, ISO 9001 |
Color | Blanco |
Frecuencia | 50 Hz |
Descripción
- Se puede validar según FD X15-140, conforme a GLP.
- Acabado exterior de acero con revestimiento blanco.
- Puerto de acceso Ø de 15 mm para sondas de temperatura externas a cada compartimento.
- Puerto de acceso Ø de 30 mm para validación en el sitio, situado en la pared lateral a 1/3 de la altura, a cada compartimento.
- Controlador electrónico con pantalla digital con resolución de 0,1 °C.
- Alarmas de temperatura alta y baja ópticas y acústicas con umbrales ajustables.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Contacto sin tensión para la conexión con el sistema de alarma remoto.
- Registro de alarmas con memoria de las 3 últimas alarmas de temperatura con hora, fecha y duración.
- Registro de alarmas con la memoria de las 3 últimas alarmas de fallo de alimentación con hora, fecha y duración.
- Memoria de temperatura mín. - máx.
Especificaciones
Congelador ventilado de laboratorio | |
CE, ISO 14001, ISO 9001 | |
Blanco | |
50 Hz |