Learn More
Carbolite™ Estufa de sobremesa LHT
Estufa de laboratorio de alta temperatura. La estufa de LHT de sobremesa Carbolite™ está disponible en tres tamaños y tres temperaturas de funcionamiento máximas.
Especificaciones
Tipo | Estufa de laboratorio de alta temperatura |
---|---|
Incluye | Controlador PID R38 |
Estabilidad de la temperatura | ± 0,5 °C |
Uniformidad de temperatura | ± 5,0 °C a 250 °C |
Descripción
- Temperaturas máxima de funcionamiento de 400 °C, 500 °C o 600 °C
- Capacidades de 30, 60 y 120 l
- Controlador PID R38
- Ventilador de convección de alta resistencia para una buena uniformidad
- Aislamiento de masa térmica baja para una respuesta rápida y eficiencia energética
- Interior de acero inoxidable pulido resistente a la corrosión
- 2 estantes de varias posiciones
- Aptos para funcionamiento continuo
- Exterior resistente, con revestimiento de zinc y de poliéster epoxi secado en horno
- Opciones disponibles (especificar en el momento del pedido)
- Puertos de entrada de cable
- Protección contra sobretemperatura (recomendada para proteger contenidos valiosos y para el funcionamiento sin supervisión)
- Hay disponible una gama de sofisticados controladores digitales, programadores multisegmento y registradores de temperatura. Estos pueden equipar comunicaciones RS232, RS485 o Ethernet
- Ventana de visualización
- Ventilador de velocidad variable
- Soportes de suelo y bastidores de apilamiento
- Kit de repuestos rutinarios
- Ventilador de escape de aire (puede alterar la uniformidad alcanzable)
- Base y estantes reforzados de alta resistencia
Especificaciones
Estufa de laboratorio de alta temperatura | |
Controlador PID R38 | |
± 0,5 °C | |
± 5,0 °C a 250 °C |