Learn More
Nabertherm™ Tapa para recipientes rectangulares
Tapa para recipiente rectangular para los hornos LHTC y LH.
Marca: Nabertherm™ 699000985
35.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- TMAX: 1600 °C
Especificaciones
1600 °C | |
Tapa |