Learn More
Applied Biosystems™ FAM™/ROX™ and VIC™/ROX™ Dye Normalization Plates, 384-well
Se utilizan para la calibración de normalización de su sistema ViiA™ 7 con un bloque de 384 pocillos.
Marca: Applied Biosystems™ 4432308
Descripción
Estos kits de calibración se utilizan para el mantenimiento de su sistema ViiA™ 7 con bloques de 384 pocillos. Incluyen placas de calibración para realizar una calibración espectral con tintes FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™ Green, TAMRA™, NED™, placas para realizar la calibración de región de interés (ROI), calibración de normalización y para ejecutar una verificación de ARNasa P. La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener las instrucciones de uso completas. Las formulaciones de colorantes para su sistema ViiA™ 7 mejorarán los resultados con multiplexing mediante una representación más precisa de los espectros fluorescentes encontrados en sus experimentos de PCR en tiempo real.
La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener instrucciones completas.
Información de órdenes
Envío en hielo seco; almacenar las placas entre - 15 °C y - 25 °C
Especificaciones
Almacenar las placas de calibración entre -15 °C y -25 °C | |
Sistema ViiA™ 7 | |
Placa de normalización de tintes | |
Hielo seco | |
Normalización |
FAM, ROX, VIC | |
FAM™, ROX™, VIC™ | |
PCR en tiempo real (PCRq) | |
2 x 384-well plates |