Learn More
Applied Biosystems™ NED™ Dye Spectral Calibration Plate, 384-well
Se utiliza para la calibración espectral NED™ de su sistema ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex o QuantStudio™ 12K Flex con un bloque de 384 pocillos.
Marca:  Applied Biosystems™ 4432302
Código de producto. 15890383
  • 187.00€ / cada uno
Descripción
Estos kits de calibración se utilizan para el mantenimiento de su sistema de PCR en tiempo real con bloques de 384 pocillos. Incluyen placas de calibración para realizar una calibración espectral con tinte FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™ Green, TAMRA™, NED™, placas para realizar la calibración de la región de interés (ROI), la calibración de normalización y para ejecutar una verificación de la ARNasa P. La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener las instrucciones de uso completas. Las formulaciones de los tintes para su sistema ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex o QuantStudio™ 12K Flex mejorarán los resultados gracias a la multiplexación, ya que se representan con mayor precisión los espectros fluorescentes encontrados en sus experimentos de PCR en tiempo real.
  • La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses; consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener instrucciones completas.
Información de órdenes
Envío en hielo seco; almacenar las placas entre - 15 °C y - 25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar las placas de calibración entre -15 °C y -25 °C
QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, sistema ViiA™ 7
Placa de calibración espectral de colorantes
Hielo seco
Calibración espectral
NED
NED™
PCR en tiempo real (PCRq)
1 x 384-well plate