Learn More
Invitrogen™ Kit de adquisición de imágenes para determinar la viabilidad celular ReadyProbes™, azul/verde
Determinar la viabilidad de las células de forma rápida y sencilla. El kit de adquisición de imágenes para determinar la viabilidad celular azul/verde Invitrogen™ de ReadyProbes™ es un kit de ensayo listo para usar en microscopía de fluorescencia, lectores de microplacas de fluorescencia y citometría de flujo.
Marca:  Invitrogen™ R37609
Código de producto. 15421244
  • 363.00€ / 1 set
Explore más ofertas especiales
Includes: 3 x 2,5 ml de NucBlue Live, 3 x 2,5 ml de NucGreen Dead
Descripción
Descripción
El kit de adquisición de imágenes para determinar la viabilidad celular ReadyProbes™ azul/verde contiene el reactivo NucBlue™ Live (Hoechst 33342) y el reactivo NucGreen™ Dead. Solo tiene que añadir 2 gotas de cada reactivo estable (a temperatura ambiente) a 1 ml de medio de crecimiento celular y, a continuación, determinar la viabilidad mediante el recuento de células totales frente a células muertas. El reactivo NucBlue™ Live tiñe los núcleos de todas las células y se puede detectar con un filtro DAPI estándar. El reactivo NucGreen™ Dead tiñe solo los núcleos de las células con integridad de membrana plasmática en riesgo y se detecta utilizando un conjunto de filtros estándar FITC/GFP (verde).
  • Reactivo NucBlue™ Live: tiñe los núcleos de todas las células; detectado con un filtro DAPI estándar (excitación/emisión máxima: 360/460 nm)
  • Reactivo NucGreen™ Dead: tiñe solo los núcleos de células muertas con membranas plasmáticas en riesgo. Detectado con el conjunto de filtros estándar FITC/GFP (verde) (excitación/emisión máxima: 504/523 nm)
Sugerencias de uso
  • Los reactivos NucBlue™ Live y NucGreen™ Dead pueden añadirse directamente a las células en un medio de crecimiento completo o en una solución tampón compatible.
  • En la mayoría de los casos, 2 gotas/ml y un tiempo de incubación de 5 a 30 minutos producirán una tinción nuclear brillante. Sin embargo, puede ser necesario realizar ajustes para algunos tipos de células, condiciones y aplicaciones. En estos casos, basta con añadir más o menos gotas hasta que se obtiene la intensidad de tinción óptima.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Células de mamíferos, células eucariotas
Almacenar entre 2° y 8 °C o a temperatura ambiente.
Fluorescente
Microscopio de fluorescencia
3 x 2,5 ml de NucBlue™ Live
460, 523 nm
ReadyProbes
Temperatura ambiente
Azul, verde
Kit de adquisición de imágenes de viabilidad celular ReadyProbes, azul/verde
Ensayo de viabilidad
Kit de adquisición de imágenes de viabilidad celular
360, 504 nm
Frascos cuentagotas
1 kit