Learn More
Cytiva Válvula de inyección manual Lifescience
Marca: Cytiva 29023958
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Para su uso con el sistema automatizado de purificación de proteínas AKTA start. La válvula de inyección manual es una válvula giratoria de 6 puertos que se acciona manualmente para transferir la muestra precargada a la columna. El bucle de muestras (para la inyección de pequeños volúmenes de muestra [de 25 μl a 5 ml] o un bucle de inyección Superloop para volúmenes de muestra mayores [de 10 a 150 ml]) puede conectarse fácilmente a los puertos de la válvula que le corresponden.
Especificaciones
Válvula giratoria de 6 puertos que se acciona manualmente para transferir la muestra precargada a la columna | |
Sistema automatizado de purificación de proteínas AKTA Start |