Learn More
JULABO™ Cubierta de baño Makrolon™ elevable para SW22/23
Evite pérdidas de líquidos debido a la evaporación, protege las muestras de la contaminación a 80 °C, para SW22/23.
Marca: JULABO™ 8970288
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Este accesorio es adecuado para JULABO™ SW22, SW23Especificaciones
Baño de agua con agitación SW22, SW23, TW20 | |
Tapa de baño | |
Evite pérdidas de líquidos debido a la evaporación, protege las muestras de la contaminación a 80 °C | |
Makrolon |