Learn More
Laboratoires Anios™ Toallitas Linget-Anios
Wipes LINGET’ANIOS are impregnated with a cleaning and disinfecting solution, for the treatment non-immersible and non-invasive medical devices between two patients. Pleasantly scented.
Especificaciones
Tipo de producto | Paños Linget'Anios |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Norma EN 1275 sobre Candida albicans |
Tela | 1 capas |
Descripción
CLEANING AND DISINFECTING IMPREGNATION SOLUTION
The impregnation solution of LINGET’ANIOS is :
- Limpid colorless
- Density at +20°C : ≈ 0.934
- pH : ≈ 6
Especificaciones
Paños Linget'Anios | |
Norma EN 1275 sobre Candida albicans | |
1 capas |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- LINGET'ANIOS
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL, D-GLUCONIC ACID, COMPOUND WITHN, N''-BIS(4-CHLOROPHENYL)-3, 12- DIIMIN