Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rodamina B de lisamina, cloruro de sulfonio, +99 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lissamine rhodamine B sulfonyl chloride |
Nombre de nota | 99+% |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 577.11 |
Grado | Pure |
Envase | Frasco de vidrio |
Espectrometría UV | Molar ext.%gt; 85, 000L/mol.cm(lambda 564 +/- 3nm) in dichloromethane |
Color | Verde |
Cantidad | 1 g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Lissamine rhodamine B sulfonyl chloride
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.