Learn More
Lithium Acetate Dihydrate, purum p.a, ≥97.0% (NT), Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
Descripción
- Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lithium acetate dihydrate |
Punto de fusión | 53°C to 56°C |
Color | Blanco |
Forma física | Solid |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | CH3COOLi · 2H2O |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3564320 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.02g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥97.0% (NT) |