Learn More
Lithium acetate dihydrate, Reagent Grade, Honeywell
Código de producto. 15657910 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6108-17-4
Fórmula molecular C2H7LiO4
Peso molecular (g/mol) 102.01
Número MDL MFCD00066949
Clave InChI IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Acetic acid lithium salt
Nombre IUPAC litio(1+); acetato; dihidrato
SMILES [Li+].O.O.CC([O-])=O
Especificaciones
% máx. CAS ≤100.00
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Beilstein 3564320
Grado Reactivo
Envase Frasco de plástico
Densidad 1.3 g/cm3