Learn More
Lithium Carbonate, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15651230 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
6 x 1 kg
100 kg
Purum,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 554-13-2
Fórmula molecular CLi2O3
Peso molecular (g/mol) 73.89
Número MDL MFCD00011084
Clave InChI XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
Nombre IUPAC dilitio; carbonato
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Carbonate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Li2CO3
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3999191
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.89g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado purum