Learn More
Cloruro de litio, Honeywell™
Código de producto. 15666050 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Purum p.a., anhidro, ≥98,0 % (AT)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-41-8
Fórmula molecular ClLi
Peso molecular (g/mol) 42.39
Número MDL MFCD00011078
Clave InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMILES [Li+].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium chloride
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal LiCl
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC cloruro de litio(1+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.39g/mol
Porcentaje de pureza ≥98% (AT)