Learn More
Molecular Probes™ LIVE/DEAD™ Fixable Dead Cell Stain Sampler Kit
El kit de tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixable se utiliza para determinar la viabilidad de las células antes de la fijación y la permeabilización requeridas para la tinción de anticuerpos intracelulares o antes de la eliminación de materiales de riesgo biológico mediante fijación en formol.
Marca: Molecular Probes™ L34960
283.41 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24074" para aplicar la oferta.
Descripción
- Se utiliza para determinar la viabilidad de las células antes de la fijación y permeabilización necesarias para la tinción de anticuerpos intracelulares o antes de la eliminación de materiales biopeligrosos mediante la fijación de formaldehído
- Las tinciones del kit de muestreo se han optimizado y validado para su uso en citometría de flujo
- Las tinciones de este kit de muestra se han envasado de manera práctica en ocho viales de 40 pruebas para ayudar a garantizar la estabilidad y el rendimiento del colorante a lo largo del tiempo
- Los colorantes reactivos con aminas en solución perderán su eficacia en un corto periodo de tiempo
- Se recomienda utilizar el vial completo una vez rehidratado o alícuota de la solución y almacenarlo a -80 °C, evitando ciclos de congelación y descongelación
- Las coloraciones de células muertas con fijación LIVE/DEAD™ están disponibles en una amplia variedad de colores para satisfacer las necesidades del panel multicolor
- El kit del muestreo proporciona un vial (40 ensayos) de cada una de las ocho tinciones de células muertas disponibles
Brillo óptimo
- Las tinciones de células muertas con fijación LIVE/DEAD™ se han seleccionado basándose en sus propiedades fluorescentes para proporcionar una señal brillante cuando se excita con los láseres adecuados
- Puesto que se pueden distinguir células vivas y muertas con un solo colorante y un solo canal de un citómetro de flujo, estas tinciones de células muertas resultan la opción ideal para experimentos de varios colores
Encuentre la tinción de células muertas con fijación LIVE/DEAD™ que se adapte a varias necesidades:
- Para láseres UV: azul
- Para láseres violeta: turquesa, violeta o amarillo
- Para láseres azules: verde o rojo
- Para láseres rojos: rojo lejano o IR cercano
Especificaciones
Impermeable | |
Diverso | |
Kit de muestreo de tinción de células muertas LIVE/DEAD™ Fixation | |
Ensayo de viabilidad | |
Kit de muestreo de tinción de células muertas | |
450/451/526/575/520/615/665/775 nm | |
Sólido | |
LIVE/DEAD™, Molecular Probes™ | |
Temperatura ambiente |
Células eucariotas | |
Contiene ocho viales (1 vial por color) de tinción de células muertas con fijación LIVE/DEAD™ y 500 μl de dimetilsulfóxido (DMSO). Almacenar a -20 °C. |
|
Fluorescente | |
Citómetro de flujo | |
Otras etiquetas o colorantes | |
350/416/367/400/495/595/650/750 nm | |
Tubo(s) | |
1 kit | |
DMSO (dimetilsulfóxido) |