Learn More
LKB1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | LKB1 |
---|---|
Concentración | 0.23 mg/mL |
Aplicaciones | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16837333
|
Proteintech
10746-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16827333
|
Proteintech
10746-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
LKB1 (also known as STK11 - Serine/threonine-protein kinase STK11), a member of the serine/threonine kinase family, is a tumor suppressor. LKB1 physically associates with p53 and regulates specific p53 dependent apoptosis pathways. LKB1 is present in both the cytoplasm and nucleus of living cells and translocates to mitochondria during apoptosis. LKB1 functions as a master upstream protein kinase, regulating AMPK related kinases as well as AMPK. Mutations in LKB1 gene are associated with Peutz Jeghers syndrome.Especificaciones
LKB1 | |
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
D4AE59, Q15831, Q9WTK7 | |
20869, 314621, 6794 | |
LKB1 Fusion Protein Ag1048 | |
Primary | |
-20°C | |
STK11 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
LKB1, PJS, serine/threonine kinase 11, STK11 | |
Stk11 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |