Learn More
Astell Scientific™ Placa de soporte de carga
Estante de soporte para ampliar la capacidad de autoclave. La placa de soporte de carga Astell Scientific™ admite frascos Duran adicionales sin necesidad de utilizar cestillos.
Especificaciones
Tipo de producto | Placa de soporte de carga |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Cantidad | 1 unidad |
Descripción
- Amplía la capacidad de carga en autoclave.
- Admite frascos Duran adicionales sin necesidad de utilizar cestillos.
- Fabricado con acero inoxidable.
Especificaciones
Placa de soporte de carga | |
Acero inoxidable | |
1 unidad |