Learn More
Hirschmann™ Tubos cónicos largos para centrífuga
Excellent for analysis and separation of various materials. Hirschmann Instruments™ Long Conical Centrifuge Tubes are manufactured to tolerate high speeds.
120.00€ - 328.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 15 ml |
---|---|
N.° por paquete | 100 |
Longitud (métrico) | 115 ± 5 mm |
Tipo de producto | Tubo para centrífuga |
Código de producto | Marca | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11888891
|
Hirschmann™
6010101 |
De 0 a 10 ml |
328.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
13158019
|
Hirschmann™
6000101 |
120.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Forma cónica larga
- Disponible con graduaciones blancas o sin graduaciones
Especificaciones
15 ml | |
100 | |
115 ± 5 mm | |
Tubo para centrífuga |