Learn More
Lenz Laborglasintrumente Conos de tierra largos
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 01100707
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10788641
  • 205.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envoi: 17-07-2025
Descripción
  • Conos cónicos esmerilados
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
NS 7/25
Vidrio de borosilicato 3.3