Learn More
Hamilton™ Jeringas para instrumentos de larga duración
Las jeringas de larga duración se desarrollaron para condiciones extremas, entre las que se incluyen productos químicos agresivos y partículas abrasivas.
Marca:  Hamilton™ 8250-22
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10698025
  • 257.00€ / cada uno
Descripción
  • Punta de émbolo fabricada de UHMWPE (Polietileno de peso molecular ultra alto) que es más resistente que el PTFE a los arañazos
  • Varilla de émbolo hecha de acero inoxidable 316 que ofrece una excepcional resistencia química
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio de borosilicato, Politetrafluoroetileno (PTFE), UHMWPE
Jeringa para instrumental
100 μl
7,73 mm
1 por unidad
Luer Lock