Learn More
Lovibond™ Celdas de vidrio de trayectoria óptica de 10 mm
Una cubeta fusionada de precisión hecha de vidrio óptico de los más altos estándares.
Marca:  Lovibond™ 606810
61.97 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10570082
  • 64.00€ / cada uno
Descripción
  • Trayectoria óptica de 10 mm
  • Para medir el color de barnices, aceites de secado, resinas, nitrocelulosa, lacas, ácidos grasos y líquidos de color transparente similares
  • Cumple con ASTM D-1544 y el método Td 1a de AOCS
Especificaciones
Especificaciones
Celdas de vidrio
Comparator 2000+, comparator 3000 con muestras no calentadas