Learn More
Lovibond™ Comprimidos de DPD n.º 3 HR
Marca: Lovibond™ 511590BT
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Blanco | |
6,3 | |
Análisis del agua | |
De 0,01 a 10 ppm | |
DPD |
Yoduro de potasio al < 30 %, componentes no peligrosos al < 70 % | |
Tableta | |
Colorímetros SC450 de cloro 2 y 3, colorímetro MC500, espectrofotómetro SP600, fotómetros de piscina AquaPRO3 y PRO6 | |
20 °C | |
Comprimido de DPD n.º 3 HR |
Título del producto
Lovibond™ Comprimidos de DPD n.º 3 HR > Comprimidos de DPD n.º 3 HR; 100/paquete
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido