Learn More
Lovibond™ Recarga para dispensador de reactivos PD250: Cloro total y cloro libre DPD
Para su uso con colorímetro de pH y cloro SC450, colorímetro MC500 y espectrofotómetro SP600
Marca:  Lovibond™ 530160
Código de producto. 15301715
  • 95.35€ / paquete de 2
Especificaciones
Para pruebas de cloro
Incluye 1 vial de reactivo de cloro libre DPD y 1 vial de reactivo de cloro total DPD
Reactivo de repuesto de cloro libre y total
Se utiliza con colorímetro de pH y cloro SC450, colorímetro MC500 y espectrofotómetro SP600
250 pruebas
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2 x 250 TESTS VARIO POWDER FREE&TOTAL CHLORINE .
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium iodide, EDTA