Learn More
Lovibond™ Recarga para dispensador de reactivos PD250: DPD, cloro total
Para su uso con colorímetro de pH y cloro SC450, colorímetro MC500 y espectrofotómetro SP600
Marca:  Lovibond™ 530150
Código de producto. 15391705
  • 95.35€ / paquete de 2
Especificaciones
Para pruebas de cloro
Incluye 2 viales de reactivo DPD de cloro total
Reactivo de repuesto de cloro total
Se utiliza con colorímetro de pH y cloro SC450, colorímetro MC500 y espectrofotómetro SP600
250 pruebas
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2 x 250 TESTS VARIO POWDER TOTAL CHLORINE 10 ML .
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium iodide, EDTA