Learn More
Lovibond™ Reactivos Powder Pack™ para ortofosfato (libre)
Dosis por unidad medida previamente en un práctico envase laminado
Marca: Lovibond™ 531550
51.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Facilidad de uso
- Apertura fácil
- Fácil de dispensar y verter
- Formulado específicamente para su uso en Hach™ y en kits de análisis de otros fabricantes
Especificaciones
Reactivos Powder Pack | |
Colorímetros y espectrofotómetros Orbeco y Hach |
Seguridad y manipulación
- vario phosphate RGT F10 ml
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: dipotassium disulphate, potassium antimony(III) oxide tartrate trihydrate