Learn More
SPEX™ Microesferas de molienda de sílice de adhesión reducida
Las microesferas de molienda de sílice de adhesión reducida SPEX™ son microesferas de molienda de sílice lavadas con ácido que se tratan químicamente para evitar que las muestras se adhieran a la placa de titulación.
354.64€ - 374.00€
Especificaciones
Materiale Sílice
Quantità confezione Frasco de 200 g
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Product Type Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Product Type Precio Cantidad y disponibilidad  
15300432
Ver documentos
SPEX™
2167
Microesferas de 400 μm N/A
N/A
15380422
Ver documentos
SPEX™
2162
Microesferas de 800 μm N/A
N/A
Descripción
Descripción
  • Se utiliza para lisar muestras diluidas de células en el Geno/Grinder
  • Tratado para eliminar partículas finas y contaminantes
  • Recubierto para reducir la unión no específica de ácidos nucleicos y proteínas
  • Tamaño de la microesfera entre 400 μm y 800 μm aproximadamente
  • Compatible con todas las placas de titulación y juegos de viales de SPEX™ SamplePrep
Especificaciones
Especificaciones
Sílice
Frasco de 200 g