Learn More
3M™ Respirador de partículas, serie C100
Click to view available options
Tipo de filtro:
FFP1 NR D
FFP2
FFP2 NR D
Con válvula de exhalación:
No
Yes
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
Descripción
Proporciona una protección rentable, ligera, cómoda y eficaz contra polvo y neblina.
- La forma convexa, el diseño de correa doble, la espuma de la nariz y pinza para la nariz garantizan la comodidad en un intervalo de tamaños de cara
- La válvula de exhalación reduce la acumulación de calor para ofrecer a los trabajadores una protección cómoda, incluso en condiciones de humedad y calor
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de filtro | FFP2 |
Material | Polipropileno |
Tipo de producto | Respirador para partículas sin válvula |
Con válvula de exhalación | No |
Modelo | C102 |
Esterilidad | Non-sterile |
FDA Cleared Surgical Mask | No |