Learn More
BRAND™ Vasos de precipitados de PMP de perfil bajo con escala impresa azul
Transparente
Marca:  BRAND™ 87524
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15377854
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • PMP (polymethylpentene) construction
  • Transparent
  • Conforms to ISO 7056
  • Graduated with beaded rim and spout
  • Cleaning up to a max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
  • For autoclaving (121°C) beakers with an embossed scale should be selected
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
PMP
250mL
Not Autoclavable
ISO 7056
3000 mL
Beaded rim and spout
60°C