Learn More
Porcelaines Avignon™ Crisoles de porcelana de perfil bajo
Caliente y enfríe sustancias en el laboratorio con los crisoles de porcelana de perfil bajo Porcelaines Avignon™. Están disponibles en diversas capacidades.
Marca:  Porcelaines Avignon™ 11307
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11768473
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Paredes bajas
  • Soporta altas temperaturas y rápidos cambios de temperatura
  • Porcelana
Especificaciones
Especificaciones
Porcelana
80mL
45mm
Acristalado
68mm
Crisol