Learn More
Thermo Scientific Chemicals Loxistatina
62.80€ - 308.00€
CAS 88321-09-9
Fórmula molecular C17H30N2O5
Sinónimo EST; E-64d
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15427099
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J65822.M^
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15417099
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J65822.#0
5 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
A cell-permeable, irreversible inhibitor of cysteine proteases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
88321-09-9
C17H30N2O5
EST; E-64d
Especificaciones
Blanco
Inhibidor irreversible de cisteína que puede penetrar en las células.
C17H30N2O5
EST; E-64d
Polvo
CCOC(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCCC(C)C
342.44
De - 30 °C a - 10 °C
88321-09-9
342,43
Soluble en DMSO, DMF o etanol
SRVFFFJZQVENJC-IHRRRGAJSA-N
ethyl (2S,3S)-3-{[(1S)-3-methyl-1-[(3-methylbutyl)carbamoyl]butyl]carbamoyl}oxirane-2-carboxylate
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacenar a -20°C