Learn More
LRCH1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | LRCH1 |
---|---|
Concentración | 0.33 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16803545
|
Proteintech
25017-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16893535
|
Proteintech
25017-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a protein with a leucine-rich repeat and a calponin homology domain. Polymorphism in this gene may be associated with susceptibility to knee osteoarthritis. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.Especificaciones
LRCH1 | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9Y2L9 | |
23143 | |
LRCH1 Fusion Protein Ag18728 | |
Primary | |
-20°C | |
LRCH1 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CHDC1, KIAA1016, LRCH1, Neuronal protein 81 | |
LRCH1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |