Learn More
LRR 1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | LRR 1 |
---|---|
Concentración | 0.27 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16878833
|
Proteintech
11628-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16868833
|
Proteintech
11628-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
May negatively regulate the 4-1BB-mediated signaling cascades which result in the activation of NK-kappaB and JNK1. Probable substrate recognition subunit of an ECS (Elongin BC- CUL2/5-SOCS-box protein) E3 ubiquitin-protein ligase complex which mediates the ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins.Especificaciones
LRR 1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
Q80VQ1, Q96L50 | |
122769, 214345, 685860 | |
LRR 1 Fusion Protein Ag2159 | |
Primary | |
-20°C | |
LRR1 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
4 1BBLRR, LRR 1, LRR repeat protein 1, LRR1, PPIL5 | |
Lrr1, Lrrc1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |