Learn More
Acetato de lutecio(III) hidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352518
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
CAS: 207500-05-8 | C6H9LuO6 | 352.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207500-05-8
Fórmula molecular C6H9LuO6
Peso molecular (g/mol) 352.10
Número MDL MFCD00211310
Clave InChI YMPHWTSLMNFNFB-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC lutetium(3+) triacetate
SMILES [Lu+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lutetium(III) acetate hydrate
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.11 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton™
Sensibilidad Hygroscopic
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.