Learn More
Acetato de lutecio(III) hidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lutetium(III) acetate hydrate |
Forma física | Agregados cristalinos |
Cantidad | 1 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.11 (Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Grado | Reacton™ |
Sensibilidad | Hygroscopic |