Learn More
Fluoruro de lutecio(III), REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lutetium(III) fluoride |
Punto de fusión | 1182°C |
Forma física | Masas |
Cantidad | 1 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Número UN | UN3288 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.97 |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Grado | Reacton™ |
Olor | Odorless |