Learn More
Fluoruro de lutecio(III), REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372578
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13760-81-1
Número MDL MFCD00016191
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lutetium(III) fluoride
Punto de fusión 1182°C
Forma física Masas
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.97
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton™
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 8.3 g/mL