Learn More
Yoduro de lutecio(III), ultra seco, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. p-7050190
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13813-45-1
Número MDL MFCD00049970
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lutetium(III) iodide
Punto de fusión 1050°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Escamas o polvo
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Información de solubilidad Soluble in chloroform,carbon tetrachloride and carbon disulfide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 555.68
Porcentaje de pureza 99.9%
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 5.60 g/mL