Learn More
Yoduro de lutecio(III), ultra seco, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Envasado bajo argón
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lutetium(III) iodide |
Punto de fusión | 1050°C |
Nombre de nota | Ultra dry |
Forma física | Escamas o polvo |
Cantidad | 5 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Información de solubilidad | Soluble in chloroform,carbon tetrachloride and carbon disulfide. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 555.68 |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Envase | Ampolla |