Learn More
Óxido de lutecio(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. 11303308
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12032-20-1
Fórmula molecular Lu2O3
Peso molecular (g/mol) 397.93
Número MDL MFCD00011100
Clave InChI UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
Nombre IUPAC dilutetium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lutetium(III) oxide
Punto de fusión 2487°C
Forma física Masa sinterizada
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,5615
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.94
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 9.420g/mL