Learn More
Welch Ilmvac™ Bomba de vacío para uso químico LVS301Z Netvac1
Marca:  Welch Ilmvac™ 115047-02
Código de producto. 15422055
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Sistema de vacío de laboratorio
netvac 1, LVS con tornillo de anillo de fijación A 10.
Conforme a la Directiva sobre baja tensión 2006/95/CE; Directiva de máquinas 2006/42/CE; Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/CE; 94/9/CE Directriz ATEX para el uso en atmósferas potencialmente explosivas, Apéndice III
• Bomba de diafragma resistente a productos químicos MPC 301 Z con válvula de lastre de gas
• Separador de lado de succión con matraz de fondo redondo de 500 ml
• Refrigerador intensivo aislado en lateral de presión con matraz de fondo redondo de 500 ml con válvula de seguridad
• Una conexión regulada manualmente
• Conexión de succión DN8 para manguera de diámetro interior de 8 mm
• Lado de succión: tornillo de anillo de fijación A10
• Montado y cableado listo para la conexión